Läs mer
1-bensotiofen-5-ylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10771114
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10771114 250 mg 250mg
10196252 1 g 1g
10788245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10771114 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24806CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 239097-78-0
Molekylformel C9H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 175.205
InChI-nyckel GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
PubChem CID 7060535
IUPAC-namn 5-isocyanato-1-bensotiofen
LEDER C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.21
Procent renhet 97%