Läs mer
1-bensotiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772463
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772463 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10304712 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12204DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3541-37-5
Molekylformel C9H6OS
Molekylvikt (g/mol) 162.21
MDL-nummer MFCD01075041
InChI-nyckel NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC-namn 1-bensotiofen-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Yes
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.21
Procent renhet 97%