Läs mer
1-bensotiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride |
| CAS | 90001-64-2 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C8H5ClO2S2 |
| MDL-nummer | MFCD03659701 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride |
| Show More |