Läs mer
1-bensotiofen-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10051664
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051664 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10009251 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10051364 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10051664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12301DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5381-25-9
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.205
MDL-nummer MFCD01846406
InChI-nyckel DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
IUPAC-namn 1-bensotiofen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 178.21
Procent renhet 97%