Läs mer
1-bensotiofen-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10542423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542423 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10065972 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10132984 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10542423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24804DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 10133-30-9
Molekylformel C9H6OS
Molekylvikt (g/mol) 162.21
MDL-nummer MFCD05663673
InChI-nyckel QHHRWAPVYHRAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carbaldehyde, benzo b thiophene-5-carboxaldehyde, 5-formylbenzo b thiophene, 1-benzothiophene-5-carboxaldehyde, benzothiophene-5-carbaldehyde, 5-thionaphthenecarbaldehyde
PubChem CID 139097
IUPAC-namn 1-bensotiofen-5-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophene-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.21
Procent renhet 95%