Läs mer
1-bensotiofen-5-karbonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10681265 250 mg 250mg
10484163 1 g 1g
10396754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10681265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24816CB
Kemiska identifierare
CAS 2060-63-1
Molekylformel C9H5NS
Molekylvikt (g/mol) 159.21
MDL-nummer MFCD05664404
InChI-nyckel IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carbonitrile, 5-cyanobenzothiophene, pubchem9722, 5-thionaphthenecarbonitrile, benzo thiophene-5-carbonitrile, benzo, a thiophene-5-carbonitrile, benzothiophene-5-carbonitrile, 1-benzo b thiophene-5-carbonitrile
PubChem CID 2795452
IUPAC-namn 1-bensotiofen-5-karbonitril
LEDER N#CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophene-5-carbonitrile
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 159.21
Procent renhet 95%