Läs mer
1-bensotiofen-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792293
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792293 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10099391 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10113174 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 2060-64-2
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.21
MDL-nummer MFCD04974042
InChI-nyckel SNBYTKLWZRHESA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carboxylic acid, buttpark 98\04-76, pubchem20599, 5-carboxybenzo b thiophene, benzothiophene-5-carboxylic acid, benzo b thiophene-5-carboxylicacid, 1-benzo b thiophene-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795444
IUPAC-namn 1-bensotiofen-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophene-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.21
Procent renhet 95%