Läs mer
1-bensotiofen-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10367304
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367304 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10397064 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10367304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29401CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10134-98-2
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.205
InChI-nyckel LJPSRTWIAXVPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-7-carboxylic acid, benzo b thiophene-7-carboxylicacid, 7-carboxybenzo b thiophene, 1-benzo b thiophene-7-carboxylic acid
PubChem CID 14235073
IUPAC-namn 1-bensotiofen-7-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)SC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophene-7-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.21
Procent renhet 97%