Läs mer
1-bensotiofen-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397064
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397064 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10367304 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 10134-98-2
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.205
InChI-nyckel LJPSRTWIAXVPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-7-carboxylic acid, benzo b thiophene-7-carboxylicacid, 7-carboxybenzo b thiophene, 1-benzo b thiophene-7-carboxylic acid
PubChem CID 14235073
IUPAC-namn 1-bensotiofen-7-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)SC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophene-7-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.21
Procent renhet 97%