Läs mer
1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide |
| CAS | 902456-04-6 |
| Molekylformel | C17H16Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide, [4-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]phenylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2N2O2/c18-14-7-4-8-15(16(14)19)21(23)11-9-20(10-12-21)17(22)13-5-2-1-3-6-13/h1-8H,9-12H2 |
| LEDER | O=C(N1CC[N+](C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)([O-])CC1)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | [4-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.23 |
| Formel vikt | 350.06 |