Läs mer
1-Benzoylacetone, 98%
Produktkod. 10427670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427670 50 g Glasflaska 50g
10569620 250 g Glasflaska 250g
11984841 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10427670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105690500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-91-4
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00008786
InChI-nyckel CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
IUPAC-namn 1-fenylbutan-1,3-dion
LEDER CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzoylacetone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Färg Gult
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCH2COCH3
Kvantitet 50 g
Beilstein 07,68
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 162.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Flakes or Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.