missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
| CAS | 155413-72-2 |
| Molekylformel | C16H18ClN |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N.ClH/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-15-9-5-4-8-14(15)10-11-17-16;/h1-9,16-17H,10-12H2;1H |
| LEDER | Cl.C(C1NCCc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.77 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?