Läs mer
1-Benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11348165
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348165 1 g 1g
11358165 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348165 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08434.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73953-89-6
Molekylformel C11H9N3O4
Molekylvikt (g/mol) 247.21
MDL-nummer MFCD00043512
InChI-nyckel IYYBUXUZYWGZGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, v-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl, 1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-phenylmethyl, 4-26-00-00965 beilstein handbook reference, 1-benzyl1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1,2,3-triazol-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3 triazole-4,5-dicarboxylic acid, 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid #
PubChem CID 427031
IUPAC-namn 1-benzyltriazole-4,5-dicarboxylic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C(=C(N=N2)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 29417
Formel vikt 247.21
Procent renhet 98%