Läs mer
1-Bensyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekan
Produktkod. 11465930
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465930 1 g 1g
15453487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26525.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112193-83-6 | C15H26N4 | 262,401 g/mol
Används som ligander för katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som ligander för katalysatorer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara under torr inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112193-83-6
Molekylformel C15H26N4
Molekylvikt (g/mol) 262.401
MDL-nummer MFCD09263310
InChI-nyckel FURLCQRFFWBENR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-benzylcyclen, acmc-20aoy3, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-phenylmethyl, n-benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane,min
PubChem CID 10084082
IUPAC-namn 1-bensyl-1,4,7,10-tetrazacyklododekan
LEDER C1CNCCN(CCNCCN1)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Smältpunkt 84 °C till 86 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 262.4
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.