Läs mer
1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carbonitrile |
| CAS | 84254-97-7 |
| Molekylformel | C18H25N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1'-(Phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3/c19-16-18(21-11-5-2-6-12-21)9-13-20(14-10-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-15H2 |
| LEDER | N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)N3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.41 |
| Formel vikt | 283.2048 |