missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Benzyl-1H-indazol-3-ol, Mikromol™

Produktkod. 16314396
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16314396 100 mg
30049407 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16314396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0142.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Benzyl-1H-indazol-3-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-1H-Indazol-3-Ol
CAS 2215-63-6
Analyt- eller komponentnamn 1-Benzyl-1H-Indazol-3-Ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one, 1-Benzyl-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one, 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol, 3-Hydroxy-1-benzyl-1H-indazole, 1-Benzyl-3-indazolone, NSC 247064, Benzydamine Hydrochloride Imp. C (BP), Benzydamine Hydrochloride Impurity C, Benzydamine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
LEDER Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC-namn 1-benzylindazol-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 224.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 224.095 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.