Läs mer
1-bensyl-lH-indol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 222.29 |
| Procent renhet | 97% |