Läs mer
1-bensyl-lH-indol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10563232
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563232 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10416862 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00835EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 26807-73-8
Molekylformel C15H14N2
Molekylvikt (g/mol) 222.291
MDL-nummer MFCD03070173
InChI-nyckel UYDNPZLYDODKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indol-5-ylamine, 1-benzyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-benzylindole, n-benzyl-5-amino indole, 1-benzylindole-5-ylamine, 5-amino-1benzyl-1h-indole, 5-amino-1-benzyl-1h-indole, 1h-indol-5-amine,1-phenylmethyl
PubChem CID 2794624
IUPAC-namn 1-bensylindol-5-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 222.29
Procent renhet 97%