missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzyl-2,3-dioxopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-2,3-dioxopiperazine |
| CAS | 63352-56-7 |
| Molekylformel | C11H12N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(Phenylmethyl)-2,3-piperazinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-11(15)13(7-6-12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,14) |
| LEDER | O=C1NCCN(Cc2ccccc2)C1=O |
| IUPAC-namn | 1-benzylpiperazine-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vikt | 204.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?