Läs mer
1-Bensyl-2-metylbensen, TRC
Produktkod. 30136016
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136016 50 mg
30009262 10 mg
30005520 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136016 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB53549050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 713-36-0
Molekylformel C14H14
Molekylvikt (g/mol) 182.26
Synonym 1-Methyl-2-(phenylmethyl)benzene;(2-Methylphenyl)phenylmethane;2-Benzyltoluene;2-Methyldiphenylmethane;NSC 75366;Phenyl(o-methylphenyl)methane;Phenyl-2-tolylmethane;Phenyl-o-tolylmethane;o-Benzyltoluene;o-Methyldiphenylmethane;o-Tolylphenylmethane;alpha-Phenyl-o-xylene;
IUPAC-namn 1-benzyl-2-metylbensen
LEDER Cc1ccccc1Cc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-2-methylbenzene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-12-7-5-6-10-14(12)11-13-8-3-2-4-9-13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vikt 182.1096