Läs mer
1-bensyl-2-(metylsulfanyl)-lH-imidazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10471483
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10471483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28904DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 479400-30-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H12N2OS
MDL-nummer MFCD04974046
Kvantitet 1 g
Synonym 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbaldehyde, 2-methylthio-1-benzylimidazole-5-carbaldehyde, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-methylthio-3-benzyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
InChI-nyckel FELACOPTUQTZRP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C=O
IUPAC-namn 3-bensyl-2-metylsulfanylimidazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 232.301
PubChem CID 343414
Formel vikt 232.31
Procent renhet 97%