Läs mer
1-bensyl-2-(metylsulfanyl)-1H-imidazol-5-karbonylkloridhydroklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117462
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10117462 1 g 1g
10178394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117462 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28902DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 568577-86-6
Molekylformel C12H12Cl2N2OS
Molekylvikt (g/mol) 303.201
MDL-nummer MFCD04974045
InChI-nyckel AUZZRVMDIAHPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
PubChem CID 2795486
IUPAC-namn 3-bensyl-2-metylsulfanylimidazol-4-karbonylklorid; hydroklorid
LEDER CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 303.21
Procent renhet 97%