Läs mer
1-bensyl-2-(metylsulfanyl)-1H-imidazol-5-karbonylkloridhydroklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10178394
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10178394 5 g 5g
10117462 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10178394 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28902DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 568577-86-6
Molekylformel C12H12Cl2N2OS
Molekylvikt (g/mol) 303.201
MDL-nummer MFCD04974045
InChI-nyckel AUZZRVMDIAHPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
PubChem CID 2795486
IUPAC-namn 3-bensyl-2-metylsulfanylimidazol-4-karbonylklorid; hydroklorid
LEDER CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 303.21
Procent renhet 97%