Läs mer
1-Benzyl-2-pyrrolidinone, 97%
Produktkod. 10591591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10591591 100 g Glasflaska 100g
10091770 25 g Glasflaska 25g
10269593 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154121000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5291-77-0 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5291-77-0
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00003195
InChI-nyckel LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
PubChem CID 79176
IUPAC-namn 1-bensylpyrrolidin-2-on
LEDER C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5500 to 1.553
Kvantitet 100 g
Formel vikt 175.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.