Läs mer
1-benzyl-3,3-dimethylthiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-benzyl-3,3-dimethylthiourea |
| CAS | 2741-14-2 |
| Molekylformel | C10H14N2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2S/c1-12(2)10(13)11-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13) |
| LEDER | CN(C)C(=S)NCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 3-benzyl-1,1-dimethylthiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.3 |
| Formel vikt | 194.0878 |