Läs mer
1-bensyl-3,5-dibrom-lH-1,2,4-triazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10123314
Change view
1g
Produktkod.
10123314 1g
1 options
Produktkod. 10123314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07858DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
CAS 106724-85-0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C9H7Br2N3
Kvantitet 1 g
Synonym 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4-triazole, benzyldibromotriazole, acmc-1buio, 3,5-dibromo-1-benzyl-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl, 3,5-bis bromanyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
InChI-nyckel YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)Br
IUPAC-namn 1-bensyl-3,5-dibrom-l,2,4-triazol
Molekylvikt (g/mol) 316.984
PubChem CID 1475046
Formel vikt 316.98
Procent renhet 95%