Läs mer
1-bensyl-3-brom-5-fluoro-lH-1,2,4-triazol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10182834
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10182834 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10684195 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10182834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07869CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 214540-43-9
Molekylformel C9H7BrFN3
Molekylvikt (g/mol) 256.078
InChI-nyckel MUYAKFNLCJMPDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl, 3-bromo-5-fluoro-1-benzyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4 triazole, 3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 3-bromanyl-5-fluoranyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 10901231
IUPAC-namn 1-bensyl-3-brom-5-fluoro-l,2,4-triazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 256.08
Procent renhet 97%