Läs mer
1-Benzyl-3-cyanoacetyl Urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-3-cyanoacetylurea |
| CAS | 126245-46-3 |
| Molekylformel | C11 H11 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2/c12-7-6-10(15)14-11(16)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2,(H2,13,14,15,16) |
| LEDER | O=C(CC#N)NC(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-(benzylcarbamoyl)-2-cyanoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vikt | 217.0851 |