Läs mer
1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole Sodium Salt |
| CAS | 13185-09-6 |
| Molekylformel | C14H11N2NaO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-1-(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one Sodium Salt, 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol Sodium Salt, 1-Benzyl-3-indazolone Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O.Na/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-9H,10H2,(H,15,17);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]c1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | sodium;1-benzylindazol-3-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.24 |