missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-d2 Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-d2 Bromide |
| CAS | 82896-37-5 |
| Molekylformel | C15H16D2BrNO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3.BrH/c1-11-15(19)14(10-18)13(9-17)8-16(11)7-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,8,17-18H,7,9-10H2,1H3;1H/i9D2; |
| LEDER | [Br-].[2H]C([2H])(O)c1c[n+](Cc2ccccc2)c(C)c(O)c1CO |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-5-[dideuterio(hydroxy)methyl]-4-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-3-ol;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.22 |
| Formel vikt | 341.0596 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?