Läs mer
1-Benzyl-3-hydroxyindazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-1H-Indazol-3-Ol |
| CAS | 2215-63-6 |
| Molekylformel | C14 H12 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol, Benzydamine Hydrochloride Imp. C (BP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17) |
| LEDER | O=C1NN(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-2H-indazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.26 |
| Formel vikt | 224.095 |