Läs mer
1-Benzyl-3-iodo-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458137
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 15458137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51675.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-iodo-7-azaindole
CAS 1093759-51-3
Molekylformel C14H11IN2
MDL-nummer MFCD09834873
Kvantitet 5 g
Beilstein 24597035
Känslighet Light sensitive
Synonym 1-benzyl-3-iodo-7-azaindole, 1-benzyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzyl-3-iodopyrrolo 2,3-b pyridine, amth007
InChI-nyckel KJXCQDCJEMOYCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=C2N=CC=C3)I
IUPAC-namn 1-benzyl-3-iodopyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvikt (g/mol) 334.16
PubChem CID 49758867
Formel vikt 334.16
Procent renhet 97%