Läs mer
1-bensyl-3-metyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10755621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10755621 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10755621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134040250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 34737-89-8 | C13H17NO | 203.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Namnnotering 99%
CAS 34737-89-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H17NO
Brytningsindex 1,5315 till 1,5335
MDL-nummer MFCD00044806
Kvantitet 25 g
Beilstein 21,V,6,483
Synonym 1-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 3-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-methyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-benzyl-3-methyl, n-benzyl-3-methyl-4-piperidone, 3-methyl-1-phenylmethyl-4-piperidinone, 3-methyl-1-benzylpiperidin-4-one, ksc506m4r, 1-benzyl-3-methyl-piperidin-4one, 1-benzyl-3-methyl-piperidin4-one
InChI-nyckel OVQAJYCAXPHYNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 1-bensyl-3-metylpiperidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 203.28
PubChem CID 560965
Formel vikt 203.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.