Läs mer
1-Bensyl-3-metylbensen, TRC
Produktkod. 30138270
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138270 1 g
30133923 500 mg
30006075 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5354931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-47-3
Molekylformel C14H14
Molekylvikt (g/mol) 182.27
Synonym 1-Methyl-3-(phenylmethyl)benzene;3-Benzyltoluene;3-Methyldiphenylmethane;Phenyl(m-methylphenyl)methane;Phenyl-m-tolylmethane;m-Benzyltoluene;m-Methyldiphenylmethane;m-Tolylphenylmethane;alpha-Phenyl-m-xylene;
IUPAC-namn 1-benzyl-3-metylbensen
LEDER Cc1cccc(Cc2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-methylbenzene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-12-6-5-9-14(10-12)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vikt 182.1096