Läs mer
1-Bensyl-3-metylimidazoliumklorid, 97 %
Produktkod. 15436468
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436468 50 g 50g
15426468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59997.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 36443-80-8 | C11H13ClN2 | 208,689 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36443-80-8
Molekylformel C11H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 208.689
MDL-nummer MFCD07784451
InChI-nyckel FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-benzyl-3-methylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1h-imidazolium,1-methyl-3-phenylmethyl-, chloride 1:1, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium chloride, dsstox_cid_27905, dsstox_rid_82658, dsstox_gsid_47929, ksc576i7l, 1-methyl-3-benzylimidazolium chloride, 1-benzyl-3-methylimidaz-olium chloride
PubChem CID 10560335
IUPAC-namn 1-bensyl-3-metylimidazol-3-ium;klorid
LEDER C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Kvantitet 50 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 208.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.