Läs mer
1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15415096
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415096 5 g 5g
15425096 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15415096 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59548.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 433337-11-2
Molekylformel C11H13F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 318.203
MDL-nummer MFCD07784448
InChI-nyckel VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, ksc943e0j, 1-benzyl-3-methylimid-azolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-benzylimidazolium hexafluorophosphate, 1-benzyl-3-methylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 1h-imidazolium, 1-methyl-3-phenylmethyl-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 11461285
IUPAC-namn 1-benzyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
LEDER C[N+]1=CN(C=C1)CC2=CC=CC=C2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 318.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast