Läs mer
1-bensyl-3-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473623
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473623 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10195462 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC13425DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105973-51-1
Molekylformel C12H18ClNO
Molekylvikt (g/mol) 227.732
MDL-nummer MFCD00044200
InChI-nyckel PHJDPNCYJSWYGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-ol hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinol hcl, 1-benzyl-3-piperidinolhydrochloride, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride, acmc-1ca0o, 1-benzylpiperidin-3-ol, chloride, 1-benzyl3-hydroxypiperidine hydrochloride, 1-phenylmethyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-phenylmethyl piperidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 16218306
IUPAC-namn 1-bensylpiperidin-3-ol;hydroklorid
LEDER C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 227.73
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver