Läs mer
1-Bensyl-3-piperidon hydrokloridhydrat
Produktkod. 11455253
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455253 5 g 5g
11445253 1 g 1g
11465253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12849.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50606-58-1 | C12H16ClNO | 225,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50606-58-1
Molekylformel C12H16ClNO
Molekylvikt (g/mol) 225.72
MDL-nummer MFCD00150096
InChI-nyckel OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
IUPAC-namn 1-bensylpiperidin-3-on;hydroklorid
LEDER Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
Smältpunkt 105°C to 107°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3705146
Formel vikt 225.72 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.