Läs mer
1-Benzyl-3-pyrroline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11926651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11926651 1 g 1g
11936651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436770010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6913-92-4
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.23
InChI-nyckel LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
PubChem CID 561506
IUPAC-namn 1-benzyl-2,5-dihydropyrrole
LEDER C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-pyrroline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8370g/mL, 0.837
Kokpunkt 92°C (1.0 hPa)
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Benzyl-3-pyrroline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.