Läs mer
1-Bensyl-3-pyrrolin, 98 %
Produktkod. 11318856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318856 5 g 5g
11308856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19496.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159,232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6913-92-4
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.232
MDL-nummer MFCD00012324
InChI-nyckel LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
PubChem CID 561506
IUPAC-namn 1-bensyl-2,5-dihydropyrrol
LEDER C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-pyrroline
Densitet 0.837
Kokpunkt 60 °C (1 mmHg)
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 111101
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 159.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.