Läs mer
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, Mikromol™
Beskrivning
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| CAS | 120013-45-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H29 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(5,6-Dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine, 1-Benzyl-4-(5,6-dimethoxy-1H-2-indenylmethyl)piperidine, Donepezil Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,13,15-16,18H,8-12,14,17H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Visa mer |