missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, Mikromol™
Beskrivning
1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| CAS | 844694-84-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H31 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?