missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzyl-4-[(5-benzyloxy-6-methoxy-1-indanone)-2-ylidenyl]methylpiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-4-[(5-benzyloxy-6-methoxy-1-indanone)-2-ylidenyl]me |
| CAS | 120013-75-4 |
| Molekylformel | C30 H31 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-5-(phenylmethoxy)-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, 1-Benzyl-4-[(5-benzyloxy-6-methoxy-1-indanone)-2-ylidenyl]methylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C30H31NO3/c1-33-28-19-27-25(18-29(28)34-21-24-10-6-3-7-11-24)17-26(30(27)32)16-22-12-14-31(15-13-22)20-23-8-4-2-5-9-23/h2-11,16,18-19,22H,12-15,17,20-21H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2C(=O)C(=CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-6-methoxy-5-phenylmethoxy-3H-inden-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.57 |
| Formel vikt | 453.2304 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?