Läs mer
1-bensyl-4-Boc-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373626 5 g 5g
11363626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14644.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 57260-70-5 | Molekylformel: C16H24N2O2 | Molekylvikt: 276,38 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57260-70-5
Molekylformel C16H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 276.38
MDL-nummer MFCD00075603
InChI-nyckel GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-boc-piperazine, 1-boc-4-benzyl piperazine, 1-boc-4-benzyl-piperazine, tert-butyl-4-benzyl-1-piperazine carboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, maybridge4_002104, pubchem8596, 1-boc-4-benzylpiperazine, acmc-1bz2p
PubChem CID 584330
IUPAC-namn tert-butyl-4-bensylpiperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-Boc-piperazine
Smältpunkt 71 °C till 73 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 797033
Formel vikt 276.38
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.