Läs mer
1-Benzyl-4-carboxy-pyridinium Ethyl Ester Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-4-carboxy-pyridinium Ethyl Ester Bromide |
| CAS | 23019-61-6 |
| Molekylformel | C15H16BrNO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(Ethoxycarbonyl)-1-(phenylmethyl)-pyridinium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16NO2.BrH/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13;/h3-11H,2,12H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CCOC(=O)c1cc[n+](Cc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 1-benzylpyridin-1-ium-4-carboxylate;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.2 |
| Formel vikt | 321.0364 |