Läs mer
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11317229
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317229 5 g 5g
11327229 25 g 25g
11337229 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27411.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71258-18-9
Molekylformel C19H20N2
Molekylvikt (g/mol) 276.383
MDL-nummer MFCD00035361
InChI-nyckel AUBONLVMDCVPQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-phenyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-phenyl-piperidine-4-carbonitrile, bc-4-pp, 4-phenyl-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride, 1-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine, 4-phenyl-4-cyano-1-benzyl-piperidine, 1-n-benzyl-4-phenyl-4-cyanopiperidine
PubChem CID 191408
IUPAC-namn 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile
LEDER C1CN(CCC1(C#N)C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Smältpunkt 261°C to 264°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 312.85
Procent renhet 99%