missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30346363
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346363 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30346363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2339001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
CAS 71258-18-9
Molekylformel C19 H20 N2 . Cl H
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H20N2.ClH/c20-16-19(18-9-5-2-6-10-18)11-13-21(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-15H2;1H
LEDER Cl.N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 312.84
Formel vikt 312.1393
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.