Läs mer
1-bensyl-4-etoxikarbonyl-3-piperidonhydroklorid, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11321927
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321927 1 g 1g
11331927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07472.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52763-21-0
Molekylformel C15H20ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 297.78
MDL-nummer MFCD00012792
InChI-nyckel UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
PubChem CID 2723880
IUPAC-namn etyl-1-bensyl-3-oxopiperidin-4-karboxylat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
Smältpunkt ∽158 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3749159
Formel vikt 297.78
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk