Läs mer
1-bensyl-4-etoxikarbonyl-3-piperidonhydroklorid, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7044624
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11321927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07472.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52763-21-0
Molekylformel C15H20ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 297.78
MDL-nummer MFCD00012792
InChI-nyckel UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
PubChem CID 2723880
IUPAC-namn etyl-1-bensyl-3-oxopiperidin-4-karboxylat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
Smältpunkt ∽158°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3749159
Formel vikt 297.78
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk