Läs mer
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11494333
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494333 100 g 100g
11474333 5 g 5g
11484333 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494333 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10932.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4727-72-4
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.274
MDL-nummer MFCD00006503
InChI-nyckel BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-4-piperidinol, n-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-4-hydroxy piperidine, n-benzyl-4-piperidinol, 1-benzyl-4-hydroxy piperidine, 1-phenylmethyl piperidin-4-ol, 1-phenylmethyl-4-piperidinol
PubChem CID 78461
IUPAC-namn 1-benzylpiperidin-4-ol
LEDER C1CN(CCC1O)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kokpunkt 121°C to 123°C (0.7 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 146118
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 191.27
Procent renhet 97%